Zinco solfato eptaidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
29247.292EA
70.1
EUR
29247.292
29247.361
Zinco solfato eptaidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Zinco solfato eptaidrato
Formula:
ZnSO₄·7H₂O Punto di fusione: 100 °C Densità: 1,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149894 CAS Number: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10293 |
Assay | Min. 99 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.03 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
Pb (Lead) | Max. 100 ppm |