Zinco solfato eptaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7446-20-0
Molecular Formula: O4SZn.7H2O
Formula Weight: 287.54 (161.43anhy)
pH: 4.4-6
Melting Point: 100°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149894
Formula:
ZnSO₄·7H₂O Punto di fusione: 100 °C Densità: 1,97 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149894 CAS Number: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,10159 |