Stampa…
Zinco solfato eptaidrato 99.0-103.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Solfato di zinco eptaidrato, Zinco solfato 7-idrato
33399.22 33399.36 33399.A4
33399.22EA 22.8 EUR
33399.22 33399.36 33399.A4
Zinco solfato eptaidrato 99.0-103.0% ACS
Zinco solfato eptaidrato
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 7446-20-0 Molecular Formula: O4SZn.7H2O Formula Weight: 287.54 (161.43anhy) Physical Form: Lump Density: 1.97 Appearance: Colourless to white pH: 4.4-6 Melting Point: 100° Solubility: Soluble in water, glycerol Merck Reference: 14,10159 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149894
Formula: ZnSO₄·7H₂O
Peso molecolare: 287,54 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 1,97
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149894
CAS Number: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10159