Zinco solfato monoidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Pericolo
|
1.08882.5000
1.08882.9025
1.08882.5000EA
2350
EUR
1.08882.5000
1.08882.9025
Zinco solfato monoidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Zinco solfato monoidrato
Formula:
ZnSO₄·1H₂O Densità: 3,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149893 CAS Number: 7446-19-7 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,10213 |