Stampa…
Zinco solfato monoidrato (35,5% Zn)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
14160.A1 14160.A7
14160.A1EA 67.4 EUR
14160.A1 14160.A7
Zinco solfato monoidrato (35,5% Zn)
Zinco solfato monoidrato
CAS No.: 7446-19-7 Molecular Formula: ZnSO4.H2O Formula Weight: 179.45 (161.43anhy) Physical Form: Coarse Powder Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,10159 MDL No.: MFCD00149893
Formula: ZnSO₄·1H₂O
Densità: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149893
CAS Number: 7446-19-7
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10159