Cadmium(II) sulphate hydrate ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.996%
CAS No.: 15244-35-6
Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x~8)
Formula Weight: 208.46(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.08
Refractive Index: 1.565
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
CdO₄S·H₂O Peso molecolare: 226.49 g/mol Punto di fusione: >40 °C (-H₂O) Densità: 3.08 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151655 CAS Number: 15244-35-6 EINECS: 233-331-6 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1627 |