Stampa…
Solfato di cadmio 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
270565000 270560025
ACRO270565000EA 148 EUR
ACRO270565000 ACRO270560025
Solfato di cadmio 99+% per analisi
Solfato di cadmio
Formula: CdO₄S
Punto di fusione: 1000 °C
Densità: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010923
CAS Number: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 3.5 to 6.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Alkalies+earths (Na,K,Ca) ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.004 %