Stampa…
Mercurio (II) nitrato monoidrato ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04439.0050 1.04439.0250
1.04439.0050EA 106 EUR
1.04439.0050 1.04439.0250
Mercurio (II) nitrato monoidrato ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Mercurio (II) nitrato monoidrato
Formula: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Punto di fusione: 79 °C
Densità: 4,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149736
CAS Number: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Residue after reduction ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur