Stampa…
Mercurio (II) nitrato monoidrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
423941000 423945000
ACRO423941000EA 92.4 EUR
ACRO423941000 ACRO423945000
Mercurio (II) nitrato monoidrato ACS
Mercurio (II) nitrato monoidrato
Formula: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Punto di fusione: 77…79 °C
Densità: 4,3 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149736
CAS Number: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Residue after reduction ≤0.01 %