Cadmio (II) nitrato tetraidrato ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cadmium nitrate tetrahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 10022-68-1
Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 308.47 (236.41anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.45
Melting Point: 59°
Boiling Point: 132°
Merck Reference: 14,1622
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149626
Formula:
CdN₂O₆·4H₂O Peso molecolare: 308.48 g/mol Punto di ebollizione: 132 °C Punto di fusione: 59 °C Densità: 2.45 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149626 CAS Number: 10022-68-1 EINECS: 233-710-6 UN: 3087 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,1622 |