Cadmio (II) cloruro emipentaidrato 79.5-81.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 7790-78-5
Molecular Formula: CdCl2.2.5H2O
Formula Weight: 228.36 (183.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.6513
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00799071
Formula:
CdCl₂·2.5H₂O Punto di fusione: 568 °C Densità: 2,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00799071 CAS Number: 7790-78-5 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1617 |