Cadmio (II) bromuro tetraidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 13464-92-1
Molecular Formula: CdBr2.4H2O
Formula Weight: 344.28 (272.22anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00150204
Formula:
Br₂Cd·4H₂O Punto di fusione: 575 °C Densità: 5,214 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150204 CAS Number: 13464-92-1 EINECS: 232-165-1 UN: 2570 ADR: 6.1,III |