Stampa…
Rame solfato pentaidrato ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
23165.298EA 67 EUR
23165.298 23165.367 23165.460
Rame solfato pentaidrato ≥98%, TECHNICAL
Solfato di rame pentaidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Densità: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %