Stampa…
Rame solfato pentaidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Rame (II) solfato pentaidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
1.02790.0250EA 48.5 EUR
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
Rame solfato pentaidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Solfato di rame pentaidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Peso molecolare: 249,69 g/mol
Densità: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Visualizza i codici
Assay (iodometric) 99.0-100.5%
Insoluble matter 0.005% max
Chloride (Cl) 0.0005% max
Total nitrogen (N) 0.001% max
Calcium (Ca) 0.005% max
Iron (Fe) 0.003% max
Potassium (K) 0.001% max
Sodium(Na) 0.005% max
Nickel (Ni) 0.005% max
Lead (Pb) 0.005% max
Zinc (Zn) 0.03% max
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur