Stampa…
Rame solfato pentaidrato, cristallizzato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.02787.1000 1.02787.5000 1.02787.9050
1.02787.1000EA 467 EUR
1.02787.1000 1.02787.5000 1.02787.9050
Rame solfato pentaidrato, cristallizzato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Solfato di rame pentaidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Densità: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682