Stampa…
Rame solfato pentaidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Rame (II) solfato pentaidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02780.5000 1.02780.9050
1.02780.5000EA 317 EUR
1.02780.5000 1.02780.9050
Rame solfato pentaidrato, Supelco®
Solfato di rame pentaidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Peso molecolare: 249,69 g/mol
Densità: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682