Stampa…
Rame solfato pentaidrato 98-102% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0330-2.5KGEA 279 EUR
0330-2.5KG 0330-500G
Rame solfato pentaidrato 98-102% ACS
Solfato di rame pentaidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Densità: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Visualizza i codici
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Nickel ≤0.005%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002%
Potassium ≤0.01%
Purity 98% – 102%
Sodium ≤0.02%