Stampa…
Rame solfato pentaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Rame (II) solfato pentaidrato
A11262.0B A11262.0G A11262.0I
A11262.0BEA 42.5 EUR
A11262.0B A11262.0G A11262.0I
Rame solfato pentaidrato ≥99%
Solfato di rame pentaidrato
Purity: 99% CAS No.: 7758-99-8 Molecular Formula: CuSO4.5H2O Formula Weight: 249.68 (159.60anhy) Odour: Odourless pH: 4 Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149681
Formula: CuSO₄·5H₂O
Peso molecolare: 249.69 g/mol
Densità: 2.270
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682