Solfato di rame idrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Rame (II) solfato idrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 23254-43-5
Molecular Formula: CuSO4.xH2O
Formula Weight: 159.60(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
pH: 4
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,2653
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149682
Formula:
CuO₄S·H₂O Peso molecolare: 177,62 g/mol Densità: 2,284 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149682 CAS Number: 23254-43-5 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 14,2653 |