Stampa…
Rame solfato pentaidrato 98+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Rame (II) solfato pentaidrato
423610030 423615000 423610100
ACRO423610030EA 232 EUR
ACRO423610030 ACRO423615000 ACRO423610100
Rame solfato pentaidrato 98+% ACS
Solfato di rame pentaidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Peso molecolare: 249.69 g/mol
Punto di fusione: 110 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Visualizza i codici
Appearance Blue Crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %