Stampa…
Rame solfato pentaidrato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Rame (II) solfato pentaidrato
197730010 197730050 197730250
ACRO197730010EA 44.5 EUR
ACRO197730010 ACRO197730050 ACRO197730250
Rame solfato pentaidrato 98%, extra puro
Solfato di rame pentaidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Peso molecolare: 249,69 g/mol
Punto di fusione: 110 °C (dec.)
Densità: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Visualizza i codici
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤125 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm