Rame solfato pentaidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CuSO₄·5H₂O Punto di fusione: 110 °C (dec.) Densità: 2,284 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS Number: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Appearance | Blue Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤20 ppm |
Total nitrogen (as N) | ≤0.002 % |