Rame (II) nitrato 2,5-idrato ≥97%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
23121.297EA
94
EUR
23121.297
23121.366
Rame (II) nitrato 2,5-idrato ≥97%, TECHNICAL
Rame (II) nitrato 2,5-idrato
Formula:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Punto di fusione: 114 °C Densità: 2,05 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD02253001 CAS Number: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 UN: 1477 ADR: 5.1,II |
Assay | Min. 97 % |