Rame (II) nitrato triidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
Cu(NO₃)₂·3H₂O Punto di fusione: 114 °C Densità: 2,05 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149671 CAS Number: 10031-43-3 EINECS: 221-838-5 UN: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,02671 |
Solubility | 2670 g/l (20 °C) |
Melting Point | 114 °C |
Molar Mass | 241.60 g/mol |
Bulk Density | 1050 kg/m3 |
Density | 2.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |