Stampa…
Rame (II) nitrato 2,5-idrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14004.0B A14004.0I A14004.30 A14004.36
A14004.0BEA 124 EUR
A14004.0B A14004.0I A14004.30 A14004.36
Rame (II) nitrato 2,5-idrato ≥98%
Rame (II) nitrato 2,5-idrato
Purity: 98% CAS No.: 19004-19-4 Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O Formula Weight: 232.59 (187.55anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 115° Boiling Point: 170° dec. Merck Reference: 14,2643 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149671
Formula: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Punto di ebollizione: 170 °C (dec.)
Punto di fusione: ∼115 °C
Densità: 2,32
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02253001
CAS Number: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2643