Copper(II) fluoride dihydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 13454-88-1
Molecular Formula: CuF2.2H2O
Formula Weight: 137.57 (101.54anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.934
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2638
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010977
Flux in casting gray iron
Formula:
CuF₂·2H₂O Punto di fusione: >130 °C (dec.) Densità: 2,934 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010977 CAS Number: 13454-88-1 EINECS: 232-147-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2638 |