Stampa…
Rame (II) cloruro diidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
23093.233EA 74.6 EUR
23093.233 23093.290
Rame (II) cloruro diidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Rame (II) cloruro diidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149674
CAS Number: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 3.0 - 3.8
Insolubility in water Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 30 ppm
Ni (Nickel) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 40 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test