Stampa…
Rame (II) cloruro diidrato ≥96%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
23089.262EA 59.3 EUR
23089.262 23089.364
Rame (II) cloruro diidrato ≥96%, TECHNICAL
Rame (II) cloruro diidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 170,48 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149674
CAS Number: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Visualizza i codici
Assay Min. 96 %