Rame (II) cloruro diidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02733.0250
1.02733.1000
1.02733.0250EA
96
EUR
1.02733.0250
1.02733.1000
Rame (II) cloruro diidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Rame (II) cloruro diidrato
Formula:
CuCl₂·2H₂O Peso molecolare: 170,48 g/mol Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149674 CAS Number: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02660 |
Solubility | 1150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 100 °C |
Molar Mass | 170.48 g/mol |
Bulk Density | 950 kg/m3 |
Density | 2.54 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.0 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |