Stampa…
Rame (II) cloruro diidrato 99%, in polvere, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
405840050 405845000 405840025
ACRO405840050EA 20.3 EUR
ACRO405840050 ACRO405845000 ACRO405840025
Rame (II) cloruro diidrato 99%, in polvere, extra puro
Rame (II) cloruro diidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149674
CAS Number: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Visualizza i codici
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
Nitrate (NO3) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Zinc (Zn) ≤500 ppm