Stampa…
Rame (II) cloruro diidrato 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
206345000 206340025
ACRO206345000EA 56.4 EUR
ACRO206345000 ACRO206340025
Rame (II) cloruro diidrato 98%, puro
Rame (II) cloruro diidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 170.48 g/mol
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149674
CAS Number: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Visualizza i codici
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Complexometric ≥97.5 %