Stampa…
Cerio (IV) solfato tetraidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Cerium disulphate tetrahydrate, Ceric sulphate tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
1.02274.0025EA 112 EUR
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
Cerio (IV) solfato tetraidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Cerio (IV) solfato tetraidrato
Formula: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Peso molecolare: 404.3 g/mol
Punto di fusione: 180…200 °C
Densità: 3.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149427
CAS Number: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02036
Visualizza i codici
Solubility 38 g/l (50 °C)
Melting Point 180 - 200 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 404.30 g/mol
Bulk Density 650 - 850 kg/m3
Density 5.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)