Stampa…
Cerio (IV) solfato idrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
A10142.0BEA 757 EUR
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
Cerio (IV) solfato idrato ≥98%
Cerio (IV) solfato idrato
Purity: 98% CAS No.: 95838-16-7 Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O Formula Weight: 332.24(anhy) Melting Point: 195° dec. Merck Reference: 14,1990 MDL No.: MFCD00149427
Formula: CeO₈S₂·H₂O
Peso molecolare: 332,24 g/mol (anhy)
Punto di fusione: 195 °C (dec.)
Densità: 3,01
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149427
CAS Number: 95838-16-7
EINECS: 237-029-5
ADR: ,
Merck Index: 14,1990