Stampa…
Cerio (IV) solfato tetraidrato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
199131000 199135000 199130025
ACRO199131000EA 164 EUR
ACRO199131000 ACRO199135000 ACRO199130025
Cerio (IV) solfato tetraidrato 98+%
Cerio (IV) solfato tetraidrato
Formula: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Punto di fusione: 180 - 200 °C
Densità: 3,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149427
CAS Number: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02036
Visualizza i codici
Appearance Bright yellow Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤150 ppm
Lead (Pb) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in H2SO4)
Subst not pptd by NH4OH ≤0.3 %