Stampa…
Cerio (III) nitrato idrato ≥99.998% (metals basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43181.22 43181.14
43181.22EA 521 EUR
43181.22 43181.14
Cerio (III) nitrato idrato ≥99.998% (metals basis), REacton®
Cerio (III) nitrato
Purity: 99.998% Molecular Formula: Ce(NO3)3.xH2O (x~6-7) Formula Weight: 326.13(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Acidic Merck Reference: 14,2000 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00010926
Formula: Ce(NO₃)₃·xH₂O
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39 °C
Densità: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010926
CAS Number: 10108-73-3
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2000