Stampa…
Lantanio (III) cloruro eptaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15575.0E A15575.22 A15575.36
A15575.0EEA 867 EUR
A15575.0E A15575.22 A15575.36
Lantanio (III) cloruro eptaidrato ≥99%
Lantanio (III) cloruro eptaidrato
Purity: 99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Odour: Odourless Melting Point: 91° dec. MDL No.: MFCD00149756
Formula: LaCl₃·7H₂O
Peso molecolare: 371.37 g/mol
Punto di ebollizione: ∼860 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149756
CAS Number: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5