Europium(III) chloride hexahydrate 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
Cl₃Eu·6H₂O Punto di fusione: 850 °C Densità: 4,89 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149701 CAS Number: 13759-92-7 EINECS: 233-040-4 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | 39.0 to 42.5 % (Eu) |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.01 % |