Stampa…
Cerio (III) cloruro eptaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12947.0B A12947.18 A12947.30
A12947.0BEA 413 EUR
A12947.0B A12947.18 A12947.30
Cerio (III) cloruro eptaidrato ≥99%
Cerio (III) cloruro eptaidrato
Purity: 99% CAS No.: 18618-55-8 Molecular Formula: CeCl3.7H2O Formula Weight: 372.60 (246.48anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,1997 MDL No.: MFCD00149634
Formula: CeCl₃·7H₂O
Punto di fusione: 848 °C
Densità: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149634
CAS Number: 18618-55-8
EINECS: 606-073-0
Merck Index: 14,1997