Stampa…
Cerio (III) cloruro eptaidrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
211821000 211825000 211820250
ACRO211821000EA 86 EUR
ACRO211821000 ACRO211825000 ACRO211820250
Cerio (III) cloruro eptaidrato 99%
Cerio (III) cloruro eptaidrato
Formula: CeCl₃·7H₂O
Punto di fusione: 848 °C
Densità: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149634
CAS Number: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02041
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %