Samarium tribromide hexahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13517-12-9
Molecular Formula: SmBr3.6H2O
Formula Weight: 498.15 (390.06anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00192430
Formula:
Br₃Sm·6H₂O Punto di fusione: >640 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192430 CAS Number: 13517-12-9 EINECS: 237-347-4 |