Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
21094.233EA
32.8
EUR
21094.233
21094.290
21094.260
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato
Formula:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 39…41 °C Densità: 1,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150004 CAS Number: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Substances not precipitated by NH4OH | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 100 ppm |
Cu (Copper) | Max. 20 ppm |
Fe (II) (Iron) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 30 ppm |