Stampa…
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000 1.03776.9050
1.03776.0500EA 52.1 EUR
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000 1.03776.9050
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39…41 °C
Densità: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150004
CAS Number: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Visualizza i codici
Assay (iodometric) 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II) ≤ 0.001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %