Stampa…
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ferro (III) ammonio solfato dodecaidrato
A16105.36 A16105.0E
A16105.36EA 43.2 EUR
A16105.36 A16105.0E
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato ≥98%
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato
Purity: 98+% CAS No.: 7783-83-7 Molecular Formula: H4FeNO8S2.12H2O Formula Weight: 482.18 (266.00anhy) Odour: Odourless Melting Point: 39-41° MDL No.: MFCD00150004
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Peso molecolare: 482,2 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39…41 °C
Densità: 1,71
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150004
CAS Number: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521