Stampa…
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato 99% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ferro (III) ammonio solfato dodecaidrato
423690250 423695000 423690025
ACRO423690250EA 33 EUR
ACRO423690250 ACRO423695000 ACRO423690025
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato 99% ACS
Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Peso molecolare: 482.2 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 39…41 °C
Densità: 1.71 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00150004
CAS Number: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Visualizza i codici
Appearance Violet Crystals
Titration Iodometric 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferrous iron (Fe 2+) (Limit about 0.001%) Passes test
Insoluble matter ≤0.01 %