Ammonio ferro (III) solfato dodecaidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Punto di ebollizione: 230 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 39…41 °C Densità: 1,71 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00150004 CAS Number: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |
Appearance | Light purple-grey to violet Adhering powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤20 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | ≤10 ppm |