Stampa…
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
24257.236EA 65.8 EUR
24257.236 24257.293 24257.260 24257.460
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Punto di fusione: 110 °C
Densità: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150530
CAS Number: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 3.0 - 5.0
Total P (Phosphorus) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.03 %
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,1 %
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm