Stampa…
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato ≥98.5%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Ferro (II) ammonio solfato 6-idrato
24254.293EA 65.1 EUR
24254.293 24254.460
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato ≥98.5%, TECHNICAL
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Peso molecolare: 392.14 g/mol
Punto di fusione: 110 °C
Densità: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150530
CAS Number: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Visualizza i codici
Assay Min. 98.5 %