Stampa…
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ferro (II) ammonio solfato 6-idrato
40751.03 40751.06 40751.14
40751.03EA 36.8 EUR
40751.03 40751.06 40751.14
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-85-9 Molecular Formula: H8FeN2O8S2.xH2O (x≈6) Formula Weight: 284.04(anhy) Physical Form: Coarse Powder Density: 1.864 Appearance: Pale bluish green Odour: Odourless Melting Point: ca 100° dec. Merck Reference: 14,521 MDL No.: MFCD00150530
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Peso molecolare: 392,14 g/mol
Punto di fusione: ∼ 100 °C (dec.)
Densità: 1,864
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150530
CAS Number: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521