Stampa…
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato 99% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
423720030 423725000 423721000
ACRO423720030EA 286 EUR
ACRO423720030 ACRO423725000 ACRO423721000
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato 99% ACS
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150530
CAS Number: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Visualizza i codici
Appearance Blue-green Crystals
Titration with KMnO4 98.5 to 101.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %