Stampa…
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ferro (II) ammonio solfato 6-idrato
201370010 201370250 201375000 201370050 201370251
ACRO201370010EA 70.8 EUR
ACRO201370010 ACRO201370250 ACRO201375000 ACRO201370050 ACRO201370251
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato 99+% per analisi
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Peso molecolare: 392,14 g/mol
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150530
CAS Number: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Visualizza i codici
Appearance Light green Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤200 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)